Learn More
1-méthylimidazole, TRC
Code produit 30041061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041061 1 g 1g
30040370 10 g 10g
30010392 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3129801G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-47-7
Poids moléculaire (g/mol) 82.1
SMILES Cn1ccnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylimidazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4H6N2
Quantité 1 g
Pourcentage de pureté >95%