Learn More
Acide 1-méthylindazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357069 5 g 5g
11347069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26879.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50890-83-0 | C9H8N2O2 | 176.175 g/mol
1-Methylindazole-3-carboxylic acid is used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a pharmaceutical adjuvant, Granisetron Impurity D.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-méthylindazole-3-carboxylique est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme adjuvant pharmaceutique, Granisétron Impurity D.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50890-83-0
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.175
Numéro MDL MFCD00272569
Clé InChI OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
CID PubChem 689105
Nom IUPAC Acide 1-méthylindazole-3-carboxylique
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylindazole-3-carboxylic acid
Point de fusion ∽218°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in DMSO and Methanol.
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%