Learn More
1-Méthylindazole-3-Acide carboxylique (Impureté du Granisétron D), TRC
Code produit 30135484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135484 50 mg 50mg
30138040 1 g 1g
17942495 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31345550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50890-83-0
Formule moléculaire C9 H8 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Synonyme 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
Nom IUPAC Acide 1-méthylindazole-3-carboxylique
SMILES Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Poids de la formule 176.0586
Pourcentage de pureté >95%