Learn More
1-Méthylindazole-3-Acide carboxylique (Impureté du Granisétron D), TRC
Code produit 30138040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138040 1 g 1g
30135484 50 mg 50mg
17942495 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138040 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3134551G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50890-83-0
Formule moléculaire C9 H8 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Synonyme 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
Nom IUPAC Acide 1-méthylindazole-3-carboxylique
SMILES Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Poids de la formule 176.0586
Pourcentage de pureté >95%