Learn More
1-Acide boronique de méthylindole-2, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409807 250 mg 250mg
15499797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53028.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 191162-40-0 | C9H10BNO2 | 174.99 g/mol
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling. It ia an active Pharmaceutical ingredient hence used as pharmaceutical intermediates. Also used as rawv material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour le couplage Souzuki-Miyaura. C‘est un ingrédient pharmaceutique actif, donc utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Également utilisé comme matière brute dans la synthèse organique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191162-40-0
Formule moléculaire C9H10BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.99
Numéro MDL MFCD01114668
Clé InChI CBPBJUTWVXLSER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indol-2-yl boronic acid, n-methylindole-2-boronic acid, 2-borono-1-methyl-1h-indole, 1-methylindol-2-yl boronic acid, 1-methyl-1h-indole-2-boronic acid, 1-methyl-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, boronic acid,b-1-methyl-1h-indol-2-yl, boronic acid, 1-methyl-1h-indol-2-yl, acmc-209eur, n-methyl-indoleboronic acid
CID PubChem 22733820
SMILES CN1C(=CC2=CC=CC=C12)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylindole-2-boronic acid
Point de fusion 108°C to 112°C
Quantité 250 mg
Nom IUPAC (1-méthyle-1H-indol-2-yl)acide boronique
Poids de la formule 174.99
Pourcentage de pureté 95%