Learn More
1-Acide boronique de méthylindole-2, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling. It ia an active Pharmaceutical ingredient hence used as pharmaceutical intermediates. Also used as rawv material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour le couplage Souzuki-Miyaura. C‘est un ingrédient pharmaceutique actif, donc utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Également utilisé comme matière brute dans la synthèse organique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylindole-2-boronic acid |
| Point de fusion | 108°C to 112°C |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | (1-méthylindol-2-yl)acide boronique |
| Poids de la formule | 174.99 |
| Pourcentage de pureté | 95% |