Learn More
1-Méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484334 10 g 10g
11494334 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484334 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12605.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.79€
    62.65€ / 10g
    Économisez 13.14€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
1-Methylindole is useful for the determination of association constant for the electron-donor-acceptor complexes with 1-(2,4,6-trinitrophenyl) propan-2-one. It acts as a reactant for the preparation of polycyclic derivatives of indoles, bisindole derivatives and pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues. It is also used as a reactant for the preparation of Positron Emission Tomography (PET) imaging agents of protein kinase C (PKC) and glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthylindole est utile pour la détermination de la constante d’association pour les complexes électrons-donneur-accepteur avec le 1-(2,4,6-trinitrophényle) propane-2-one. Il agit comme réactif pour la préparation de dérivés polycycliques d’indoles, de dérivés bisindoles et d’analogues 2-oxo1-pyrrolidine pharmaceutiquement actifs. Il est également utilisé comme réactif pour la préparation des agents d’imagerie par tomographie par émission de positrons (PET) de la protéine kinase C (PKC) et de la glycogène synthase kinase-3 (GSK-3).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-76-9
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.178
Numéro MDL MFCD00005800
Clé InChI BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
CID PubChem 11781
Nom IUPAC 1-méthylindole
SMILES CN1C=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylindole
Densité 1.048
Point d’ébullition 237°C to 239°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.6065
Quantité 10 g
Beilstein 111026
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylindole