Learn More
1-méthylindole, plus de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752115 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752115 100 g Flacon en verre 100g
10616582 5 g Flacon en verre 5g
10327320 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752115 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186301000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-76-9
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00005800
Clé InChI BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
CID PubChem 11781
Nom IUPAC 1-méthylindole
SMILES CN1C=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylindole
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 236°C to 239°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6060 to 1.608
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide, peut développer une certaine turbidité ou précipité
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.