Learn More
1-Méthylindole, TRC
Code produit 30465663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465663 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31356025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylindole
CAS 603-76-9
Formule moléculaire C9H9N
Quantité 25 g
Synonyme 1-Methyl-1H-indole, N-Methylindole, NSC 212534
Formule InChI InChI=1S/C9H9N/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-7H,1H3
SMILES Cn1ccc2ccccc12
Nom IUPAC 1-méthylindole
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Poids de la formule 131.0735