Learn More
1-méthylindoline-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10440574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10440574 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10193074 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10440574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58704CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 60082-02-2
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD03208513
Clé InChI OZQGVTARHLDSTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylindoline-5-carbaldehyde, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-carbaldehyde, 1-methylindoline-5-carboxaldehyde, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde, 1-methyl-5-formylindoline, 5-formyl-1-methylindoline, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde #, 2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1-methyl
CID PubChem 595181
Nom IUPAC 1-méthyl-2,3-dihydroindole-5-carbalaldéhyde
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylindoline-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%