Learn More
1-Méthylisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491690 1 g 1g
11401700 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27029.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1721-93-3 | C10H9N | 143.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1721-93-3
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.189
Numéro MDL MFCD00006902
Clé InChI PBYMYAJONQZORL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoquinaldine, isoquinoline, 1-methyl, 1-methyl-isoquinoline, unii-z96hox9rt9, isoquinoline, methyl, z96hox9rt9, methylisoquinoline, isoquinoline-3-carboxylicacid, 1-methyl isoquinoline, pubchem17034
CID PubChem 15592
Nom IUPAC 1-méthylisoquinoline
SMILES CC1=NC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylisoquinoline
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 1.078
Point d’ébullition 126°C to 128°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.614
Quantité 1 g
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylisoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylisoquinoline