Learn More
1-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434160 25 g 25g
11468226 100 g 100g
11478226 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15327.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142.201 g/mol
1-Methylnaphthalene is used as an important intermediate in organic synthesis. It is used as a starting material of surfactant, water reducer, dispersant and drugs. Further, it is employed in the preparation of 1-methylnaphthalene-d10 using deuterium oxide, sodium deuteroxide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthylnaphtalène est utilisé comme intermédiaire important en synthèse organique. Il est utilisé comme élément de base pour le surfactant, le réducteur d’eau, le dispersant et les médicaments. De plus, il est utilisé dans la préparation du 1-méthylnaphtalène-d10 à l’aide d’oxyde de deutérium et de deutérioxyde de sodium
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’alcool, l’éthanol, l’éther et le benzène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les peroxydes et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-12-0
Formule moléculaire C11H10
Poids moléculaire (g/mol) 142.201
Numéro MDL MFCD00004034
Clé InChI QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
CID PubChem 7002
ChEBI CHEBI:50717
Nom IUPAC 1-méthylnaphtalène
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylnaphthalene
Point de fusion -22°C
Point d’ébullition 240°C to 243°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 506793
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylnaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylnaphthalene