Learn More
1-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10468280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10468280 100 g Flacon en verre 100g
10021170 500 g Flacon en verre 500g
10338793 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10468280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    26.65€ / 100g
    Économisez 5.20€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-12-0
Formule moléculaire C11H10
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Numéro MDL MFCD00004034
Clé InChI QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
CID PubChem 7002
ChEBI CHEBI:50717
Nom IUPAC 1-méthylnaphtalène
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylnaphthalene
Note relative au nom 96%
% min. CAS >97
Point de fusion -22.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH3
Indice de réfraction 1.6130 to 1.6160
Quantité 100 g
Beilstein 05, 566
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylnaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.