Learn More
1-Méthylnaphtylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylnaphthalene |
| CAS | 90-12-0 |
| Formule moléculaire | C11 H10 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Naphthalene','1-methyl-, 1-Methylnaphthalene, Mechinafu H, Methynaph H, NSC 3574, α-Methylnaphthalene |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-méthylnaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.2 |
| Poids de la formule | 142.0783 |