Learn More
Chlorure de 1-méthylnicotinamide, TRC
Code produit 30477976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477976 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30477976 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32099550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylnicotinamide chloride
CAS 1005-24-9
Formule moléculaire C7 H9 N2 O . Cl
Quantité 50 mg
Synonyme Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (9CI), Pyridinium','3-carbamoyl-1-methyl-','chloride (8CI), 1-Methyl-3-carbamoylpyridinium chloride, 1-Methylnicotinamide chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-methylpyridinium chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, N-Methyl-3-carboxamidepyridinium chloride, N-Methylnicotinamide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride, Trigonellamide chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
SMILES [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N
Nom IUPAC 1-méthylpyridin-1-ium-3-carboxamide;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 172.61
Poids de la formule 172.0403