Learn More
1-Méthylpipérazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429802 100 mL -
11439802 500 mL 500mL
11449802 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429802 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10837.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
1-Methylpiperazine is used in the preparation of 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenone. It is involved in the preparation of 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazine by reacting with 1-chloro-4-methoxy-benzene. It acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like ofloxacin, rifampicin, clozapine, sildenafil, trifluoperazine and zopiclone. Further, it is used as a mimic template in the preparation of molecularly imprinted microspheres. In addition to this, it is used in the generation of difunctional strong anion-exchange stationary phase from a 1,4-diazacyclohexane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-méthylpipérazine est utilisée dans la préparation de 2-(4-méthyl-1-pipérazinylméthyl)acrylophénone. Elle est impliquée dans la préparation de 1-(4-méthoxy-phényl)-4-méthyl-pipérazine en réagissant avec 1-chloro-4-méthoxy-benzène. Elle agit comme intermédiaire dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l’ofloxacine, la rifampicine, la clozapine, le sildénafil, la trifluoperazine et la zopiclone. De plus, elle est utilisée comme modèle mimique dans la préparation de microsphères à empreinte moléculaire. En outre, elle est utilisée dans la génération d’une phase stationnaire à échange d’anions forts difonctionnel à partir d’un dérivé de 1,4-diazacyclohexane.
Solubilité
Miscible à l’eau et au méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-01-3
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Numéro MDL MFCD00005966
Clé InChI PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
CID PubChem 53167
Nom IUPAC 1-méthylpipérazine
SMILES CN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperazine
Point de fusion -6°C
Densité 0.903
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 102724
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water and methanol.
Poids de la formule 100.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylpiperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylpiperazine