Learn More
1-Méthylpipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10417940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10417940 5 g Flacon en verre 5g
10427940 100 g Flacon en verre 100g
10103020 500 g Flacon en verre 500g
11926521 2.5 kg Tambour métallique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10417940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-01-3
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Clé InChI PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
CID PubChem 53167
Nom IUPAC 1-méthylpipérazine
SMILES CN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperazine
Point de fusion -6.0°C
Densité 0.9030g/mL
Point d’ébullition 138.0°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4645 to 1.4665
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.903
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and aceton
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylpiperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.