Learn More
Dichlorhydrate de 1-méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15441838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441838 25 g 25g
15431838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55536.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34352-59-5
Formule moléculaire C5H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 173.081
Numéro MDL MFCD00012755
Clé InChI AILFRWRYZZVJTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylpiperazine dihydrochloride, methylpiperazine, chloride, chloride, piperazine, 1-methyl-dihydrochloride, pubchem15033, methylpiperazine dihydrochloride, n-methylpiperazine dihydrochloride, piperazine, 1-methyl-, dihydrochloride
CID PubChem 2734715
Nom IUPAC 1-Méthylpipérazine ; dichlorhydrate
SMILES CN1CCNCC1.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperazine dihydrochloride
Point de fusion 246°C to 250°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 173.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre