Learn More
1-Méthylpipérazine dichlorhydrate, TRC
Code produit 30482105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482105 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32643010G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperazine Dihydrochloride
CAS 34352-59-5
Formule moléculaire C5H14Cl2N2
Quantité 10 g
Synonyme N-Methylpiperazine Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCNCC1
Nom IUPAC 1-méthylpipérazine;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 173.08
Poids de la formule 172.0534