Learn More
1-Méthylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352136 500 g 500g
11332136 10 g 10g
11342136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03398.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
1-Methylpiperidine is a reactant for sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines, One-pot synthesis of Z-cinnamic acids. It is used in the synthesis of Unsymmetrical ureas, Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts, C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-méthylpipéridine est un réactif pour l’activation des liaisons sp3 C-H avec les catalyseurs ruthénium(II) et l’alkylation C(3) des amines cycliques, la synthèse monotope des acides cinnamiques Z. Elle est utilisée dans la synthèse des urées non symétriques, de l’imidazolium antibactérien, des sels pyrrolidinium et pipéridinium, segment C1-C16 de la goniodomine A via le couplage de thioester organostannique catalysé par le palladium.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-67-5
Formule moléculaire C6H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 135.64
Numéro MDL MFCD00006491
Clé InChI QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
CID PubChem 12291
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperidine
Point de fusion -50°C
Densité 0.816
pH 12
Point d’ébullition 105°C to 107°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4378
Quantité 500 g
Numéro UN UN2399
Beilstein 1073
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté 99%