Learn More
1-Méthylpipéridine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylpiperidine |
| CAS | 626-67-5 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | 1-méthylpipéridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.174 |
| Poids de la formule | 99.1048 |