Learn More
1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Code produit. 30468915
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. Quantité unitSize
30468915 250 mg 250mg
1 options
Code produit. 30468915
Marque: Toronto Research Chemicals TRCM331153250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 761446-44-0
Formule moléculaire C10H17BN2O2
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3
SMILES CN1C=C(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)C=N1
Nom IUPAC 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 208.07
Poids de la formule 208.14