Learn More
1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 761446-44-0 |
| Formule moléculaire | C10H17BN2O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | CN1C=C(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)C=N1 |
| Nom IUPAC | 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.07 |
| Poids de la formule | 208.14 |