Learn More
1-Méthylpyrène, TRC
Code produit 30473609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473609 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3267981G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpyrene
CAS 2381-21-7
Formule moléculaire C17 H12
Quantité 1 g
Synonyme Pyrene, 1-methyl-, 1-Methylpyrene, 3-Methylpyrene, NSC 90776
Formule InChI InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nom IUPAC 1-méthylpyrène
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Poids de la formule 216.0939