Learn More
1-Méthylpyrène, TRC
Code produit 30472185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472185 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM326798250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpyrene
CAS 2381-21-7
Formule moléculaire C17 H12
Quantité 250 mg
Synonyme Pyrene, 1-methyl-, 1-Methylpyrene, 3-Methylpyrene, NSC 90776
Formule InChI InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nom IUPAC 1-méthylpyrène
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Poids de la formule 216.0939