Learn More
1-méthylpyrrole-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469093 250 g 250g
11449093 10 g 10g
11459093 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469093 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11163.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1192-58-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-58-1
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00003087
Clé InChI OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
CID PubChem 14504
Nom IUPAC 1-méthylpyrrole-2-carbalaldéhyde
SMILES CN1C=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
Densité 1.074
Point d’ébullition 88°C to 90°C (22 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 250 g
Beilstein 107811
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%