Learn More
Acide 1-méthylpyrrole-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327635 5 g 5g
11317635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05906.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6973-60-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid is used for thermochemical and computational studies of 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-méthylpyrrole-2-carboxylique est utilisé pour les études thermochimiques et computationnelles de l’acide 1-méthyl-2-pyrrolecarboxylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6973-60-0
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.127
Numéro MDL MFCD00003088
Clé InChI ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
CID PubChem 81453
Nom IUPAC Acide 1-méthylpyrrole-2-carboxylique
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Point de fusion 135°C to 138°C
Quantité 5 g
Beilstein 115703
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 98%