Learn More
1-méthylpyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11946601 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10376910 100 g Flacon en verre 100g
10478090 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11946601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127610025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-94-5
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00003173
Clé InChI AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
CID PubChem 8454
Nom IUPAC 1-methylpyrrolidine
SMILES CN1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpyrrolidine
Point de fusion -90.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8190g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 81.0°C
Point d’éclair −21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4237 to 1.4257
Quantité 2.5 kg
Beilstein 20,4
Gravité spécifique 0.819
Informations sur la solubilité Solubility in water: fully miscible.
Viscosité 0.48 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide