Learn More
1-méthylsulfonyl-1H-benzotriazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490148 25 g 25g
15470148 1 g 1g
15480148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53386.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37073-15-7 | C7H7N3O2S | 197.21 g/mol
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Méthylsulfonyl-1H-benzotriazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37073-15-7
Formule moléculaire C7H7N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 197.21
Numéro MDL MFCD00595638
Clé InChI OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylsulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methylsulfonyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-methanesulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methanesulfonyl-1,2,3-benzotriazole, acmc-20ap9j, cambridge id 5284919, methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulphonyl-1h-benzotriazole
CID PubChem 792044
SMILES CS(=O)(=O)N1N=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole
Point de fusion 106°C to 108°C (decomposition)
Quantité 25 g
Nom IUPAC 1-méthylsulfonylbenzotriazole
Poids de la formule 197.21
Pourcentage de pureté 97%