Learn More
1-(méthylsulfonyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-(Methylsulfonyl)piperazine is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-(méthylsulfonyl)pipérazine est utilisée comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-(Methylsulfonyl)piperazine |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 164.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |