Learn More
1-méthylthio-2-propanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441167 25 g 25g
11431167 5 g 5g
11424160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24149.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14109-72-9 | C4H8OS | 104.17 g/mol
1-Methylthio-2-propanone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-méthylthio-2-propanone est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14109-72-9
Formule moléculaire C4H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 104.17
Numéro MDL MFCD00015325
Clé InChI UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
CID PubChem 6430713
Nom IUPAC 1-(methylsulfanyl)propan-2-one
SMILES CSCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylthio-2-propanone
Densité 1.023
Point d’ébullition 69°C to 70°C (30 mmHg)
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.474
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1737738
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Poids de la formule 104.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.