Learn More
1-Méthylthio-2-propanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylthio-2-propanone |
| CAS | 14109-72-9 |
| Formule moléculaire | C4H8OS |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CSCC(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-méthylsulfanylpropan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.17 |
| Poids de la formule | 104.0296 |