Learn More
Hamilton™ Seringue étanche aux gaz série 1000 de 1 mL
Description
- Cette gamme de seringues offre une variété d'options de terminaison et d'aiguilles, assurant une polyvalence et une adaptabilité exceptionnelles.
- Distribue des volumes jusqu'à 1 mL.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | Aiguille non comprise |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Température max. (métrique) | 115°C |
| Température (impériale) min. | 50°F |
| Modèle | 1001 SL |
| Température min. (métrique) | 10°C |
| Quantité | 1 |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Show More |