Learn More
Hamilton™ Seringue étanche aux gaz série 1000 de 1 mL
Code produit 17884382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
ChemSeal (C)
Embout Luer
Embout Luer, fixe
Luer Lock, fixe
Luer-Lock
Luer-Lock en PTFE (TLL)
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Type de connexion Conditionnement
17884382 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Amovible 1 pièce
17834422 Aiguille non comprise Aigu, biseauté, courbe, non perforant Luer-Lock en PTFE (TLL) 1 pièce
17884292 22 g Arrondi Embout Luer, fixe 1 pièce
17804302 22 g Cône Embout Luer, fixe 1 pièce
17844282 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Embout Luer 1 pièce
17864292 22 g Cône Amovible 1 pièce
17874382 Aiguille non comprise Aiguille non comprise Amovible 1 pièce
17854192 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Verrouillage de l’échantillon 1 pièce
17844292 Aiguille non comprise - Luer-Lock 1 pièce
17804422 Personnalisé Personnalisé Embout Luer, fixe 1 pièce
17864372 Aiguille non comprise Aiguille non comprise ChemSeal (C) 1 pièce
17874292 Aiguille non comprise Aiguille non comprise Luer Lock, fixe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17884382 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL81356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    404.37€ / 1 pièces
    Économisez 43.63€
    9% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Les seringues de la série 1000 offrent une solution étanche aux gaz de volume moyen.
  • Cette gamme de seringues offre une variété d'options de terminaison et d'aiguilles, assurant une polyvalence et une adaptabilité exceptionnelles.
  • Distribue des volumes jusqu'à 1 mL.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Calibre d’aiguille 22 g
Diamètre (impériale) interne 0,181 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0161 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4.61 mm
Diamètre (métrique) externe 9.02 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Gas Tight
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001 RN
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible