Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 1 ml
Code produit 16475009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
10/boîte
20/boîte
Emballage individuel
Sachet en vrac
Conditionnement:
1500 pièces
3000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
16475009 Emballage individuel 500 pièces
16494989 Sachet en vrac 3000 pièces
16464999 10/boîte 1500 pièces
16474999 20/boîte 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475009 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 726129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    91.05€ / 500 pièces
    Économisez 21.95€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
  • Pour le transfert de liquides
  • Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Especificaciones
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 3,5 ml
Calibré Non
Certifications/Conformité Marquage CE
Diamètre (métrique) externe 4,5 mm
Dimensions (L x l) 150 x 4,5 mm
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 43,5 μl
Graduée Oui
Type de graduation Moulée
Type de la partie supérieure Ampoule
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Jetable Usage unique
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.