Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 1 ml
Code produit 16494989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
10/boîte
20/boîte
Emballage individuel
Sachet en vrac
Conditionnement:
1500 pièces
3000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage unitSize
16494989 Sachet en vrac 3000 pièces
16475009 Emballage individuel 500 pièces
16464999 10/boîte 1500 pièces
16474999 20/boîte 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16494989 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 711115
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
  • Pour le transfert de liquides
  • Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 3,5 ml
Calibré Non
Diamètre (métrique) externe 4,5 mm
Dimensions (L x l) 150 x 4,5 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 43,5 μl
Graduée Oui
Type de graduation Moulée
Type de la partie supérieure Ampoule
Type d’emballage Sachet en vrac
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Jetable Usage unique