Learn More
Hamilton™ 1 ml, modèle 1002.1 TLL SYR, seringue pour instruments longue durée
Product Code. 11570192
Change view
Click to view available options
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Unit Size
11570192 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11570192 Supplier Hamilton™ Supplier No. 825037
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La seringue BFP fabriquée par Hamilton Company est destinée uniquement à la recherche scientifique et à l’utilisation en laboratoire et n’est pas destinée à l’utilisation in vivo chez l’humain.
Fiche des spécifications techniques
  • Volume– 1 mL
  • Type de seringue– Longlife Demi-hauteur étanche aux gaz
  • Série de seringues– 1000
  • Terminaison– Verrouillage Luer PTFE (TLL)
  • Style à piston– Style X
  • Chemin du fluide– Verre borosilicaté, UHMWPE, PFA
  • Autoclavable– Oui
  • Stérilisable au gaz– Oui
  • Pression– 200 psig (13,8 bar)
  • Température maximale– 115 °C / 239 °F
  • Température minimale– 10 °C / 50 °F
  • Diamètre intérieur du canon– 0,287 in (7,29 mm)
  • Diamètre extérieur du canon– 0,375 in (9,53 mm)
  • Quantité vendue– 1 seringue par paquet
Specifications
Type de produit Seringues PSD/4, seringues UHMWPE longue durée, seringues pour instruments