Learn More
1'N-Benzyl Biotine, TRC
Code produit 30134312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134312 100 mg 100mg
17958914 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134312 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB233025100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76335-62-1
Formule moléculaire C17H22N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 334.43
Synonyme (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Thieno[3,4-d]imidazoline-4-valeric acid, 1-benzyltetrahydro-2-oxo- (7CI), 5-[(3aS,4S,6aR)-3-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
Nom IUPAC 5-[(3aR,6S,6aS)-3-benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tétrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-6-yl]acide pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1NC(=O)N2Cc3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1'N-Benzyl Biotin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)19(17(22)18-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Poids de la formule 334.1351