Learn More
1-(N-BOC-aminométhyl)-4-(aminométhyl)benzène, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10326934 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326934 5 g Flacon en verre -
10316934 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326934 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426900050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108468-00-4 | C13H20N2O2 | 236.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108468-00-4
Formule moléculaire C13H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.31
Numéro MDL MFCD02683058
Clé InChI NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-boc-aminomethyl-4-aminomethyl benzene, tert-butyl 4-aminomethyl benzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl benzyl carbamate, 4-aminomethyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl methyl carbamate, n-4-aminomethyl phenyl methyl tert-butoxy carboxamide, n-boc-p-xylylenediamine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl benzylamine
CID PubChem 3354775
Nom IUPAC N-[[4-(aminométhyl)phényl]méthyl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64.0°C to 68.0°C
Couleur Beige ou rose / jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 89% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Quantité 5 g
Poids de la formule 236.31
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.