Learn More
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzène, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 186.2 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Liquide |