Learn More
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436330 50 g 50g
11426330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27177.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 223437-11-4 | C11H20F6N2O4S2 | 422.40 g/mol
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide is useful for electrodeposition. It is also used in energy storage in lithium batteries and in super capacitors. Further, it is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Le n-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis (trifluorométhylsulfonyle) imide est utile pour le dépôt électrolytique. Il est également utilisé pour le stockage de l’énergie dans les batteries au lithium et dans les supercondensateurs. Il est également utilisé pour la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’acétonitrile, l’acétone, le dichlorométhane et le sulfoxyde de diméthyle. Immiscible avec l’eau et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 223437-11-4
Formule moléculaire C11H20F6N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 422.40
Numéro MDL MFCD07784447
Clé InChI HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethylsulfonyl imide, unii-fd74dkk1wh, fd74dkk1wh, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethanesulfonyl imide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium; bistriflylimide anion, dsstox_cid_27944, dsstox_rid_82696, dsstox_gsid_47968, pyrrolidinium, 1-butyl-1-methyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide 1:1
CID PubChem 11048104
Nom IUPAC 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium; trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane
SMILES CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,acetonitrile,acetone,dichloromethane and dimethyl sulfoxide. Immiscible with water and diethyl ether.
Poids de la formule 422.42
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide