Learn More
Bromure de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342179 5 g 5g
11352179 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27201.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 85100-77-2 | C8H15BrN2 | 219.126 g/mol
It is an ionic liquid used in a Heck reaction. It is also used in assessing the factors responsible for ionic liquid toxicity to aquatic organisms via quantitative structure-property relationship modeling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Liquide ionique utilisé dans une réaction de Heck. Évalue les facteurs responsables de la toxicité ionique des liquides pour les organismes aquatiques via modélisation quantitative des relations structure-propriété
Solubilité
Miscible dans l’eau, le méthanol et le dichlorométhane. Immiscible dans l’acétone, le toluène, l’acétate d’éthyle et l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85100-77-2
Formule moléculaire C8H15BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 219.126
Numéro MDL MFCD03427611
Clé InChI KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
CID PubChem 2734236
Nom IUPAC 1-butyle-3-méthylimidazole-3-ium;bromure
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Point de fusion 65°C to 75°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether.
Poids de la formule 219.12
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide