Learn More
Bromure de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352179
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
It is an ionic liquid used in a Heck reaction. It is also used in assessing the factors responsible for ionic liquid toxicity to aquatic organisms via quantitative structure-property relationship modeling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Liquide ionique utilisé dans une réaction de Heck. Évalue les facteurs responsables de la toxicité ionique des liquides pour les organismes aquatiques via modélisation quantitative des relations structure-propriété
Solubilité
Miscible dans l’eau, le méthanol et le dichlorométhane. Immiscible dans l’acétone, le toluène, l’acétate d’éthyle et l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85100-77-2
Formule moléculaire C8H15BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 219.126
Numéro MDL MFCD03427611
Clé InChI KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
CID PubChem 2734236
Nom IUPAC 1-butyle-3-méthylimidazole-3-ium;bromure
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Point de fusion 65°C to 75°C
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether.
Poids de la formule 219.12
Pourcentage de pureté 99%