Learn More
1-n-Butyl-3-méthylimidazolium hexafluorophosphate, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399635 100 g 100g
11379635 5 g 5g
11389635 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19086.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is used as a solvent in headspace gas chromatography and countercurrent chromatography, as mobile and stationary phases. It is widely used in organic synthesis, extraction technologies, electochemistry and biphasic organometallic catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼhexafluorophosphate de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium est utilisé comme solvant dans la chromatographie en phase gazeuse avec espace de tête et la chromatographie contre-courant, comme phases mobile et stationnaire. Il est largement utilisé dans la synthèse organique, les technologies dʼextraction, lʼélectrochimie et la catalyse organométallique biphasique.
Solubilité
Miscible avec dichlorométhane, chloroforme, acétate dʼéthyle. Immiscible avec de lʼeau, de lʼéther diéthylique et de lʼhexane.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174501-64-5
Formule moléculaire C8H15F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 284.19
Numéro MDL MFCD03093295
Clé InChI IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
CID PubChem 2734174
Nom IUPAC 1-butyl-3-méthylimidazol-3-ium ; Hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Point de fusion 8°C to 10°C
Densité 1.365
Point d’ébullition >350°C
Indice de réfraction 1.4115
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1581
Informations sur la solubilité Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane.
Poids de la formule 284.19
Pourcentage de pureté ≥98%