Learn More
Sulfate de diméthyle de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate |
| Densité | 1.21 |
| Indice de réfraction | 1.478 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Nom IUPAC | 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulfate |
| Poids de la formule | 250.32 |
| Pourcentage de pureté | 99% |