Learn More
1-n-Butyle-3-méthylimidazolium tétrafluoroborate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309645
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309645 10 g 10g
11319645 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19087.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used for various reactions such as hydrogenations, asymmetric hydrogenations proceed in higher enantioselectivity than in homogeneous phase. It is also used in Suzuki cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium est un liquide ionique utilisé pour diverses réactions telles que les hydrogénations, les hydrogénations asymétriques se produisent dans une énantiosélectivité plus élevée que dans une phase homogène. Il est également utilisé dans le couplage croisé de Suzuki.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, de l’acétonitrile, de l’acétate d’éthyle, de l’alcool isopropylique et du chlorure de méthylène. Non miscible avec de l’hexane, du toluène et de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174501-65-6
Formule moléculaire C8H15BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD03095449
Clé InChI LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
CID PubChem 2734178
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Densité 1.21
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.422
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,acetonitrile,ethyl acetate,isopropyl alcohol and methylene chloride. Immiscible with hexane,toluene and water.
Nom IUPAC 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate