Learn More
1-n-Butyle-3-méthylimidazolium tétrafluoroborate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319645 50 g 50g
11309645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19087.18
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used for various reactions such as hydrogenations, asymmetric hydrogenations proceed in higher enantioselectivity than in homogeneous phase. It is also used in Suzuki cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium est un liquide ionique utilisé pour diverses réactions telles que les hydrogénations, les hydrogénations asymétriques se produisent dans une énantiosélectivité plus élevée que dans une phase homogène. Il est également utilisé dans le couplage croisé de Suzuki.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, de l’acétonitrile, de l’acétate d’éthyle, de l’alcool isopropylique et du chlorure de méthylène. Non miscible avec de l’hexane, du toluène et de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174501-65-6
Formule moléculaire C8H15BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD03095449
Clé InChI LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
CID PubChem 2734178
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Densité 1.21
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.422
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,acetonitrile,ethyl acetate,isopropyl alcohol and methylene chloride. Immiscible with hexane,toluene and water.
Nom IUPAC 1-butyle-3-méthylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté ≥98%