Learn More
1-n-butyl-4-[(4-butylphényl)éthynyl]benzène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312959 10 g 10g
11302959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27776.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80221-11-0 | C22H26 | 290.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80221-11-0
Formule moléculaire C22H26
Poids moléculaire (g/mol) 290.45
Numéro MDL MFCD04038794
Clé InChI UUVMZCQRPVPWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 1,2-bis 4-butylphenyl ethyne, 1-butyl-4-2-4-butylphenyl ethynyl benzene, bis 4-butylphenyl ethyne, 1,2-bis 4-n-butylphenyl acetylene, 1,2-di-4-n-butylphenyl acetylene, 1,1'-ethyne-1,2-diyl bis 4-butylbenzene, 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 99+%
CID PubChem 13710203
Nom IUPAC 1-butyl-4-[2-(4-butylphényl)éthynyl]benzène
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CCCC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Point de fusion 40°C to 42°C
Point d’ébullition 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Quantité 10 g
Poids de la formule 290.45
Pourcentage de pureté ≥99%