Learn More
1-n-butyl-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447057 25 g 25g
11457057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14421.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
It is used as an active pharmaceutical intermediate. It is also used in the synthesis and characterization of photoelectronic polymers containing triphenylamine moiety and in the palladium-catalyzed conversion of aryl and vinyl triflates to bromides and chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. Il est également utilisé dans la synthèse et la caractérisation de polymères photoélectroniques contenant le groupe triphénylamine et dans la conversion catalysée par le palladium de triflates d’aryle et de vinyle en bromures et chlorures.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau à 25°C 3,6E-3 g/L.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20651-67-6
Formule moléculaire C10H13I
Poids moléculaire (g/mol) 260.118
Numéro MDL MFCD00051927
Clé InChI XILRUONFYBUYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4'-iodophenyl butane, 4-n-butyliodobenzene, benzene, 1-butyl-4-iodo, 1-n-butyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-butylbenzene, 4-iodo-n-butylbenzene, 4-butyliodobenzene, p-iodo-n-butylbenzene, pubchem3969, 4-n-amyliodobenzene
CID PubChem 2724607
Nom IUPAC 1-butyl-4-iodobenzène
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-4-iodobenzene
Densité 1.462
Point d’ébullition 80°C to 82°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.569
Quantité 25 g
Beilstein 3030029
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water at 25°C 3.6E-3g/L.
Poids de la formule 260.12
Pourcentage de pureté 98%