Learn More
1-n-Butylpyridinium bromide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401640
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401640 5 g 5g
11411640 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11401640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26995.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 874-80-6 | C9H14BrN | 216.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-80-6
Formule moléculaire C9H14BrN
Poids moléculaire (g/mol) 216.12
Numéro MDL MFCD00671496
Clé InChI KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
CID PubChem 2734238
Nom IUPAC 1-butylpyridine-1-ium ; bromure
SMILES [Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butylpyridinium bromide
Point de fusion 105°C to 108°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 216.12
Pourcentage de pureté 99%